Hyodeoxycholic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20506.06 B20506.14 B20506.22
B20506.06EA 84.6 EUR InStock
B20506.06 B20506.14 B20506.22
Hyodeoxycholic acid 96%
Hyodeoxycholic acid
Purity: 96% CAS No.: 83-49-8 Molecular Formula: C24H40O4 Formula Weight: 392.59 Melting Point: 197-199° Optical Rotation: +8° (c=2 in ethanol) MDL No.: MFCD00003681
Formule: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392,58 g/mol
Point de fusion: 197…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003681
Numéro CAS: 83-49-8
EINECS: 201-483-2
Merck Index: 14,4857
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité