4-Acetyl-4'-nitrodiphenyl ether 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20592.06EA 150 EUR InStock
B20592.06 B20592.03
4-Acetyl-4'-nitrodiphenyl ether 97%
4-Acetyl-4'-nitrodiphenyl ether
Formule: C₁₄H₁₁NO₄
MW: 257,25 g/mol
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052956
Numéro CAS: 75919-92-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité