4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
B20608.06EA 123 EUR InStock
B20608.06 B20608.03
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 98%
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173728
Numéro CAS: 68282-53-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité