3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20768.03 B20768.06
B20768.03EA 77.1 EUR InStock
B20768.03 B20768.06
3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene 97%
3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene
Purity: 97% CAS No.: 1964-45-0 Molecular Formula: C10H10S Formula Weight: 162.25 Boiling Point: 62-64°/0.1mm MDL No.: MFCD00052744
Formule: C₁₀H₁₀S
Point d'ébullition: 62…64 °C (0.1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052744
Numéro CAS: 1964-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité