2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20771.06EA 230 EUR InStock
B20771.06 B20771.03
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 97%
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₉N₃O₂
Point de fusion: ∼ 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067901
Numéro CAS: 175201-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité