Methyl-4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20780.06EA 104 EUR InStock
B20780.06
Methyl-4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₄Br₂O₃S
MW: 316,89 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052082
Numéro CAS: 96232-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité