D-(-)-Camphorsulphonylimine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20823.06EA 103 EUR InStock
B20823.06 B20823.03 B20823.14
D-(-)-Camphorsulphonylimine ≥98%
D-(-)-Camphorsulphonylimine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂S
MW: 213,30 g/mol
Point de fusion: 226…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064576
Numéro CAS: 60886-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité