N4-Acetylcytosine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20851.06 B20851.14
B20851.06EA 39.8 EUR InStock
B20851.06 B20851.14
N4-Acetylcytosine 98%
N4-Acetylcytosine
Purity: 98% CAS No.: 14631-20-0 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00134466
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134466
Numéro CAS: 14631-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité