Lactitol monohydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21016.03 B21016.06
B21016.03EA 94.8 EUR InStock
B21016.03 B21016.06
Lactitol monohydrate 98%
Lactitol monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 81025-04-9 Molecular Formula: C12H24O11.H2O Formula Weight: 362.33 (344.31anhy) Melting Point: 95-98° MDL No.: MFCD00150767
Formule: C₁₂H₂₄O₁₁·H₂O
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150767
Numéro CAS: 81025-04-9
Merck Index: 14,5340
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité