Acide 3-méthyl-1-benzofurane-2-carboxylique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21044.03 B21044.06
B21044.03EA 45.9 EUR InStock
B21044.03 B21044.06
Acide 3-méthyl-1-benzofurane-2-carboxylique 97%
Acide 3-méthyl-1-benzofurane-2-carboxylique
Purity: 97% CAS No.: 24673-56-1 Molecular Formula: C10H8O3 Formula Weight: 176.17 Melting Point: 192-197° Beilstein Reference: 132104 MDL No.: MFCD00060511
Formule: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Point de fusion: 192…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060511
Numéro CAS: 24673-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité