5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21065.06 B21065.03
B21065.06EA 279 EUR InStock
B21065.06 B21065.03
5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole 97%
5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole
Purity: 97% CAS No.: 64943-90-4 Molecular Formula: C15H11NO2 Formula Weight: 237.26 MDL No.: MFCD00798602
Formule: C₁₅H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798602
Numéro CAS: 64943-90-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité