4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21075.01 B21075.03
B21075.01EA 32.6 EUR InStock
B21075.01 B21075.03
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside 98%
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Purity: 98% CAS No.: 6160-78-7 Molecular Formula: C16H18O8 Formula Weight: 338.32 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 94673 Optical Rotation: -64° (c=1 in pyridine, 24h) MDL No.: MFCD00036773
Formule: C₁₆H₁₈O₈
Point de fusion: ∼ 260 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00036773
Numéro CAS: 6160-78-7
EINECS: 228-185-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité