2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21086.06EA 54.2 EUR InStock
B21086.06 B21086.14
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one 97%
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one
Formule: C₇H₄ClO₃P
MW: 202,53 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 36…40 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00013353
Numéro CAS: 5381-99-7
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité