Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diethyl ((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)methyl)phosphonate, (Phthalimidomethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
B21096.06 B21096.14
B21096.06EA 66.4 EUR InStock
B21096.06 B21096.14
Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate 97%
Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
Purity: 97% CAS No.: 33512-26-4 Molecular Formula: C13H16NO5P Formula Weight: 297.25 Melting Point: 60-64° MDL No.: MFCD00134313
Formule: C₁₃H₁₆NO₅P
MW: 297,25 g/mol
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134313
Numéro CAS: 33512-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité