6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21131.02 B21131.77
B21131.02EA 242 EUR InStock
B21131.02 B21131.77
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside 98%
6-Chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Purity: 98% CAS No.: 138182-21-5 Molecular Formula: C14H16ClNO6 Formula Weight: 329.74 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 188-190° Optical Rotation: -47° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00467206
Formule: C₁₄H₁₆ClNO₆
Point de fusion: 188…190 °C
Numéro MDL: MFCD00467206
Numéro CAS: 138182-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité