D-Tagatose 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (3S,4S,5R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one
B21192.01 B21192.03 B21192.06
B21192.01EA 68.4 EUR InStock
B21192.01 B21192.03 B21192.06
D-Tagatose 99%
D-Tagatose
Purity: 99% CAS No.: 87-81-0 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 129-135° Beilstein Reference: 1724555 Optical Rotation: -4.7° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00134449
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 129…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134449
Numéro CAS: 87-81-0
EINECS: 201-772-3
Merck Index: 14,9030
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité