2-Phényléthyle propionate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Propionate de 2-phényléthyle
B21283.18EA 36.5 EUR InStock
B21283.18 B21283.30
2-Phényléthyle propionate 97%
2-Phényléthyle propionate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C
Densité: 1,007
Point d'éclair: 106 °C (223 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027008
Numéro CAS: 122-70-3
EINECS: 204-567-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité