3-Chloropropyl phenyl sulphide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21345.14EA 245 EUR InStock
B21345.14 B21345.06
3-Chloropropyl phenyl sulphide 97%
3-Chloropropyl phenyl sulphide
Formule: C₉H₁₁ClS
MW: 186,70 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040122
Numéro CAS: 4911-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité