4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate, (max. 8% H₂O) ≥98% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21369.03 B21369.06
B21369.03EA 66.8 EUR InStock
B21369.03 B21369.06
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate, (max. 8% H₂O) ≥98% (poids sec)
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate
Purity: 98+% CAS No.: 207742-76-5 Molecular Formula: C4H7N5.H2SO4.xH2O Formula Weight: 223.22(anhy) Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00012789
Formule: C₄H₇N₅·H₂SO₄·xH₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012789
Numéro CAS: 207742-76-5
EINECS: 256-446-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité