1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,1-Diphenylprop-2-yn-1-ol
B21428.06 B21428.14
B21428.06EA 37 EUR InStock
B21428.06 B21428.14
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 99%
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 99% CAS No.: 3923-52-2 Molecular Formula: C15H12O Formula Weight: 208.26 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 179-180°/18mm Beilstein Reference: 514549 MDL No.: MFCD00041570
Formule: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 179…180 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 44…48 °C
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041570
Numéro CAS: 3923-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité