(+/-)-ɑ-Bisabolol ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: rel-(R)-6-Methyl-2-((R)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl)hept-5-en-2-ol, 6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol
B21457.09 B21457.18
B21457.09EA 63.3 EUR InStock
B21457.09 B21457.18
(+/-)-ɑ-Bisabolol ≥96%
(+/-)-alpha-Bisabolol
Purity: 96% CAS No.: 515-69-5 Molecular Formula: C15H26O Formula Weight: 222.37 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4950 Beilstein Reference: 5733954 MDL No.: MFCD03846910
Formule: C₁₅H₂₆O
MW: 222,37 g/mol
Densité: 0.93
Point d'éclair: 135 °C (275 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129082
Numéro CAS: 515-69-5
EINECS: 208-205-9
Merck Index: 14,1241
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité