Glibenclamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-N-(4-(N-(cyclohexylcarbamoyl)sulphamoyl)phenethyl)-2-methoxybenzamide, 5-Chloro-N-[4-(3-cyclohexylureidosulphonyl)phenethyl]-2-methoxybenzamide, Glyburide
B21459.14 B21459.22
B21459.14EA 101 EUR InStock
B21459.14 B21459.22
Glibenclamide 99%
Glibenclamide
Purity: 99% CAS No.: 10238-21-8 Molecular Formula: C23H28ClN3O5S Formula Weight: 494.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 171-174° MDL No.: MFCD00056625
Formule: C₂₃H₂₈ClN₃O₅S
MW: 494,00 g/mol
Point de fusion: 171…174 °C
Numéro MDL: MFCD00056625
Numéro CAS: 10238-21-8
EINECS: 233-570-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité