Pseudothiohydantoin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21461.06 B21461.14 B21461.22
B21461.06EA 40.1 EUR InStock
B21461.06 B21461.14 B21461.22
Pseudothiohydantoin 97%
Pseudothiohydantoin
Purity: 97% CAS No.: 556-90-1 Molecular Formula: C3H4N2OS Formula Weight: 116.14 Melting Point: ca 240° dec. MDL No.: MFCD00003186
Formule: C₃H₄N₂OS
MW: 116,14 g/mol
Point de fusion: ∼ 240 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003186
Numéro CAS: 556-90-1
EINECS: 209-145-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité