Diethyl oxalacetate sodium salt 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21486.22 B21486.36
B21486.22EA 46 EUR InStock
B21486.22 B21486.36
Diethyl oxalacetate sodium salt 95%
Diethyl oxalacetate sodium salt
Purity: 95% CAS No.: 40876-98-0 Molecular Formula: C8H11NaO5 Formula Weight: 210.16 Melting Point: ca 185° Beilstein Reference: 4279609 MDL No.: MFCD00035571
Formule: C₈H₁₂O₅
Point de fusion: ∼ 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035571
Numéro CAS: 40876-98-0
EINECS: 255-122-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité