Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane mélange d'isomères, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
B21500.18EA 138 EUR InStock
B21500.18
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane mélange d'isomères, tech.
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Formule: C₉F₁₈
MW: 450,07 g/mol
Point d'ébullition: 125…128 °C
Point de fusion: –68 °C
Densité: 1,888
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066614
Numéro CAS: 374-76-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité