1-Acetylindole-3-carboxaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21527.06EA 64.2 EUR InStock
B21527.06 B21527.03 B21527.14
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde 98%
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,20 g/mol
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039691
Numéro CAS: 22948-94-3
EINECS: 245-347-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité