Cyclohexyl hexanoate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21547.14 B21547.22
B21547.14EA 81.5 EUR InStock
B21547.14 B21547.22
Cyclohexyl hexanoate 99%
Cyclohexyl hexanoate
Purity: 99% CAS No.: 6243-10-3 Molecular Formula: C12H22O2 Formula Weight: 198.31 MDL No.: MFCD00046356
Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046356
Numéro CAS: 6243-10-3
EINECS: 228-354-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité