N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-Thr(Bzl)-OH, (2S,3R)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)butanoic acid, N-Boc-O-benzyl-L-threonine, BOC-O-Benzyl-L-threonine
B21677.03 B21677.06
B21677.03EA 23 EUR InStock
B21677.03 B21677.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine
Purity: 99% CAS No.: 15260-10-3 Molecular Formula: C16H23NO5 Formula Weight: 309.36 Melting Point: 115-116° MDL No.: MFCD00066062
Formule: C₁₆H₂₃NO₅
MW: 309,36 g/mol
Point de fusion: 115…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066062
Numéro CAS: 15260-10-3
EINECS: 239-304-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité