Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

B21758.06EA 33.8 EUR InStock
B21758.06
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate


Formule: C₁₆H₂₁NO₆
MW: 323,35 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065564
Numéro CAS: 7536-58-5
EINECS: 231-406-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité