Tolazoline hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21764.14EA 32.1 EUR InStock
B21764.14
Tolazoline hydrochloride 99%
Tolazoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012693
Numéro CAS: 59-97-2
EINECS: 200-447-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité