Croconic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione, 4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione
B21809.03 B21809.06
B21809.03EA 173 EUR InStock
B21809.03 B21809.06
Croconic acid 98%
Croconic acid
Purity: 98% CAS No.: 488-86-8 Molecular Formula: C5H2O5 Formula Weight: 142.07 Odour: Odourless Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00181389
Formule: C₅H₂O₅
MW: 142,07 g/mol
Point de fusion: ∼ 280 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00181389
Numéro CAS: 488-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité