Sodium ethanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21824.06 B21824.14
B21824.06EA 75.4 EUR InStock
B21824.06 B21824.14
Sodium ethanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98%
Sodium ethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 5324-47-0 Molecular Formula: CH3CH2SO3Na Formula Weight: 132.11 Melting Point: ca 270° MDL No.: MFCD00066498
Formule: C₂H₆O₃S
Point de fusion: ∼ 270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066498
Numéro CAS: 5324-47-0
EINECS: 226-194-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité