3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phenazopyridine hydrochloride, 3-Phenylazo-2,6-diaminopyridine hydrochloride
B21886.06 B21886.14
B21886.06EA 60.5 EUR InStock
B21886.06 B21886.14
3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride ≥98%
3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 136-40-3 Molecular Formula: C11H11N5.HCl Formula Weight: 249.70 Melting Point: ca 240° dec. MDL No.: MFCD00035347
Formule: C₁₁H₁₂ClN₅
MW: 249,70 g/mol
Point de fusion: ∼ 240 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035347
Numéro CAS: 136-40-3
EINECS: 205-243-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité