N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Benzyl N-Boc-D-glutamate, Boc-D-Glu-OBzl, N-Boc-D-glutamic Acid 1-Benzyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-glutamic Acid 1-Benzyl Ester
B21944.03 B21944.06
B21944.03EA 37.1 EUR InStock
B21944.03 B21944.06
N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester 99%
N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester
Purity: 99% CAS No.: 34404-30-3 Molecular Formula: C17H23NO6 Formula Weight: 337.37 MDL No.: MFCD00038266
Formule: C₁₇H₂₃NO₆
MW: 337,37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038266
Numéro CAS: 34404-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité