BAPTA tetraethyl ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21971.03 B21971.06
B21971.03EA 96.5 EUR InStock
B21971.03 B21971.06
BAPTA tetraethyl ester ≥98%
BAPTA tetraethyl ester
Purity: 98+% CAS No.: 73630-07-6 Molecular Formula: C30H40N2O10 Formula Weight: 588.66 Melting Point: 98-102° MDL No.: MFCD00532663
Formule: C₃₀H₄₀N₂O₁₀
MW: 588,66 g/mol
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00532663
Numéro CAS: 73630-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité