L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mesitylenesulphonic acid sodium salt hemihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B22029.14 B22029.22 B22029.36
B22029.14EA 49.9 EUR InStock
B22029.14 B22029.22 B22029.36
Mesitylenesulphonic acid sodium salt hemihydrate 98%
Mesitylenesulphonic acid sodium salt hemihydrate
Purity: 98% CAS No.: 6148-75-0 Molecular Formula: C9H11NaO3S.0.5H2O Formula Weight: 231.26 (222.25anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 5784990 MDL No.: MFCD00067712
Formule: C₉H₁₁NaO₃S·¹/₂H₂O
MW: 231.26 g/mol (222.25 anhy)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067712
Numéro CAS: 6148-75-0
EINECS: 228-157-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité