4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22057.06EA 41 EUR InStock
B22057.06 B22057.14
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 97%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Formule: C₄H₃BrClF₃
Point d'ébullition: 98…99 °C
Densité: 1,678
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039225
Numéro CAS: 374-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité