Dowex® 50WX8 (H) 50-100 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22109.0E B22109.22 B22109.36
B22109.0EEA 1350 EUR InStock
B22109.0E B22109.22 B22109.36
Dowex® 50WX8 (H) 50-100 mesh
Dowex® 50WX8 (H)
CAS No.: 11119-67-8 MDL No.: MFCD00132726
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132726
Numéro CAS: 11119-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité