Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22129.03 B22129.06 B22129.14
B22129.03EA 34.1 EUR InStock
B22129.03 B22129.06 B22129.14
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 5118-06-9 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Melting Point: 44-48° Boiling Point: 107-109°/13mm MDL No.: MFCD00055642
Formule: C₆H₆O₃S
MW: 158,18 g/mol
Point d'ébullition: 107…109 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055642
Numéro CAS: 5118-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité