1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3,3-Trifluoroprop-1-en-2-yl acetate
B22133.18 B22133.30
B22133.18EA 435 EUR InStock
B22133.18 B22133.30
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Purity: 97% CAS No.: 2247-91-8 Molecular Formula: C5H5F3O2 Formula Weight: 154.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 2°(35°F) Refractive Index: 1.3420 Odour: Pungent Boiling Point: 86-88° Beilstein Reference: 2078331 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00040844
Formule: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C
Densité: 1.200
Point d'éclair: 2 °C (35 °F)
Numéro MDL: MFCD00040844
Numéro CAS: 2247-91-8
EINECS: 218-838-2
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité