Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-glycopyranose, ɑ-D-Glucose Pentaacetate, 1,2,3,4,6-Penta-O-Acetyl-A-D-Glycopyranose, α-D(+)-Glucose pentaacetate, (2R,3R,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, Pentaacetyl-ɑ-D-glucose, α-D-Glucose pentaacetate
B22137.18 B22137.30
B22137.18EA 53.5 EUR InStock
B22137.18 B22137.30
Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose 99%
Penta-O-acetyl-alpha-D-glucopyranose
Purity: 99% CAS No.: 604-68-2 Molecular Formula: C16H22O11 Formula Weight: 390.34 Melting Point: 109-113° Beilstein Reference: 98852 Optical Rotation: +102° (c=5 in chloroform) MDL No.: MFCD00064071
Formule: C₁₆H₂₂O₁₁
MW: 390,34 g/mol
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064071
Numéro CAS: 604-68-2
EINECS: 210-073-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité