S-Methyl thiobutyrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22144.06 B22144.14
B22144.06EA 50.2 EUR InStock
B22144.06 B22144.14
S-Methyl thiobutyrate 98%
S-Methyl thiobutyrate
Purity: 98% CAS No.: 2432-51-1 Molecular Formula: C5H10OS Formula Weight: 118.20 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 1848987 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00009872
Formule: C₅H₁₀OS
Point d'ébullition: 142…143 °C
Densité: 0.966
Point d'éclair: 34 °C (93 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009872
Numéro CAS: 2432-51-1
EINECS: 219-407-1
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité