Aminoacetonitrile sulphate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminoacetonitrile hemisulphate, Glycinonitrile sulphate, Cyanomethylamine sulphate
B22155.14 B22155.22 B22155.36
B22155.14EA 34.2 EUR InStock
B22155.14 B22155.22 B22155.36
Aminoacetonitrile sulphate 97%
Aminoacetonitrile sulphate
Purity: 97% CAS No.: 5466-22-8 Molecular Formula: C4H8N8.H2SO4 Formula Weight: 210.21 Odour: Odourless Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 3916094 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00012851
Formule: C₄H₁₀N₄O₄S
MW: 210,21 g/mol
Point de fusion: ∼ 160 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012851
Numéro CAS: 5466-22-8
EINECS: 226-772-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,412
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité