5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
B22170.18 B22170.30
B22170.18EA 86.3 EUR InStock
B22170.18 B22170.30
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane 97%
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Purity: 97% CAS No.: 77-08-7 Molecular Formula: C21H24O4 Formula Weight: 340.42 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2226231 MDL No.: MFCD00021235
Formule: C₂₁H₂₄O₄
MW: 340,42 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021235
Numéro CAS: 77-08-7
EINECS: 201-003-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité