Sodium-1-propanesulphonate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22210.03 B22210.06 B22210.14
B22210.03EA 32.3 EUR InStock
B22210.03 B22210.06 B22210.14
Sodium-1-propanesulphonate 99%
Sodium-1-propanesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 14533-63-2 Molecular Formula: CH3CH2CH2SO3Na Formula Weight: 146.14 MDL No.: MFCD00062546
Formule: C₃H₈O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062546
Numéro CAS: 14533-63-2
EINECS: 238-564-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité