3-Méthyl-2-buténal 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methylbut-2-enal, Senecialdehyde, 3-Methylcrotonaldehyde
B22226.06 B22226.14
B22226.06EA 67.4 EUR InStock
B22226.06 B22226.14
3-Méthyl-2-buténal 97%
3-Méthyl-2-buténal
Purity: 97% CAS No.: 107-86-8 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 37°(99°F) Refractive Index: 1.4613 Odour: Characteristic Melting Point: -20° Boiling Point: 136° Beilstein Reference: 1734740 UN No.: UN2929 MDL No.: MFCD00010291
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 136 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.88
Point d'éclair: 37 °C (99 °F)
Numéro MDL: MFCD00010291
Numéro CAS: 107-86-8
EINECS: 203-527-6
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8448
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité