Croconic acid disodium salt 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22235.01 B22235.03
B22235.01EA 52.6 EUR InStock
B22235.01 B22235.03
Croconic acid disodium salt 97%
Croconic acid disodium salt
Purity: 97% CAS No.: 14379-00-1 Molecular Formula: C5Na2O5 Formula Weight: 186.03 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00191954
Formule: C₅Na₂O₅
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191954
Numéro CAS: 14379-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité