2-Octén-4-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22250.03 B22250.06
B22250.03EA 64.2 EUR InStock
B22250.03 B22250.06
2-Octén-4-one 97%
2-Octén-4-one
Purity: 97% CAS No.: 4643-27-0 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 65°/15mm UN No.: UN1224 MDL No.: MFCD00061023
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,20 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (15 mmHg)
Densité: 0.850
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061023
Numéro CAS: 4643-27-0
EINECS: 225-071-7
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité