Ranitidine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22260.06 B22260.14
B22260.06EA 52.9 EUR InStock
B22260.06 B22260.14
Ranitidine hydrochloride 99%
Ranitidine hydrochloride
An H-2 histamine receptor antagonist.
Applications: An H-2 histamine receptor antagonist
Formule: C₁₃H₂₂N₄O₃S
Point de fusion: ∼ 134 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069339
Numéro CAS: 66357-59-3
EINECS: 266-333-0
Merck Index: 14,8110
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité