Ammonium dihydrogénophosphate 10% dans l'acide nitrique 2%, Specpure® solution de modificateur de matrice
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ammonium phosphate monobasiqueAmmonium phosphate monopotassique
42663.AEEA 244 EUR InStock
42663.AE
Ammonium dihydrogénophosphate 10% dans l'acide nitrique 2%, Specpure® solution de modificateur de matrice
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Point de fusion: 2080 °C
Densité: 5,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-714-2
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité